主要文件
GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
别名:
Y 603010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 344-731-46
直径
10 mm
10 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)