方案
99.95%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 343-235-99
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
4 mm
4 mm
厚度
0.15 mm
沸点
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N