主要文件
GF34201954
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.914mm thickness, annealed
别名:
FE240320
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 342-019-54
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.914 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)