Merck
GF34117196
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 95.+%
别名:
HF006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141718
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95.0%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 341-171-96
电阻率
29.6 μΩ-cm, 0°C
重量
50 g
最大零件尺寸
45 μm
沸点
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)