主要文件
GF33788605
聚苯乙烯
(PS), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, condition crystal
别名:
ST313200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 337-886-05
尺寸
150 × 150 mm
厚度
2 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)