Key Documents
GF33381198
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
别名:
FE210310
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 333-811-98
尺寸 × 厚度
8 mm × 0.2 mm