主要文件
GF32543704
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
5m wire, 0.40mm diameter, hard
别名:
NI025136
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 325-437-04
长度 × 直径
5 m × 0.40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)