Key Documents
GF30787038
Aluminum-lithium-copper alloy, Al95Li2.5Cu1.5Mg1
200mm tube, 24mm outside diameter, 1mm wall thickness, 22mm inside diameter
别名:
AL197250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 307-870-38
長度 × 壁厚
200 mm × 1 mm
外徑 × 內徑
24 mm × 22 mm