Merck
GF30666809
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
别名:
FE220170
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disc)
製造商/商標名
Goodfellow 306-668-09
直徑× 厚度
4 mm × 0.01 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品