方案
99.95%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 282-572-17
电阻率
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg