Merck
GF28246811
tube, outside diameter 10.6 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.3 mm
别名:
FE007645
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 282-468-11
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度
1000 mm
外徑
10.6 mm
壁厚
0.3 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N