Merck
GF27814462
rod, 7.0 mm diameter, length 500 mm, high purity 99.99%
别名:
AG007935
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141740
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 278-144-62
电阻率
1.59 μΩ-cm, 20°C
长度
500 mm
直径
7.0 mm
沸点
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)