方案
99.9%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 275-301-97
电阻率
73 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ce]
InChI
1S/Ce
InChI key
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3