主要文件
GF27326459
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
别名:
NE075110
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 273-264-59
長度 × 直徑
100 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)