Key Documents
GF26996394
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
别名:
AL546010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 269-963-94
重量
200 g
零件最大尺寸
150 μm