Merck
GF26180030
活性炭
lump, 1.5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.8%
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.1 mmHg ( 20 °C)
方案
99.8%
表单
lumps
自燃温度
842 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 261-800-30
电阻率
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
重量
50 g
最大肿块尺寸
1.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)