Merck
GF25842933
foil, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.99+%
别名:
TI000212
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ti
CAS号:
分子量:
47.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141746
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.99%
表单
foil
自燃温度
860 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 258-429-33
电阻率
42.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.01 mm
沸点
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)