主要文件
GF25024722
聚丙烯
(PP), granule, 5 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition homopolymer
别名:
PP306312
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 250-247-22
重量
5 kg
标称颗粒尺寸
5 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)