Merck
GF24589929
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
别名:
MO00BO55
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mo
CAS号:
分子量:
95.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
31161620
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
包裝
pkg of 50
製造商/商標名
Goodfellow 245-899-29
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N