Merck
GF24152228
wire, 0.5 mm diameter, length 0.05 m, high purity 99.995%
别名:
PT005139
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141734
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.995%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 241-522-28
电阻率
10.6 μΩ-cm, 20°C
长度
0.05 m
直径
0.5 mm
沸点
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)