主要文件
GF22948094
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, black
别名:
NI516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 229-480-94
重量
100 g
顏色
black
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2