主要文件
GF22639619
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.50mm thickness, as rolled
别名:
NI050320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil (coil - as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 226-396-19
尺寸 × 厚度
0.5 m × 0.50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)