主要文件
GF22035170
聚醚酰亚胺
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 5 m, wall thickness 0.7 mm
别名:
EI317200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 220-351-70
长度
5 m
壁厚度
0.7 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)