主要文件
GF21822308
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 40 x 40mm, 0.01mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
别名:
FE080205
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
描述
not light tested (nlt)
形狀
foil (as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 218-223-08
尺寸 × 厚度
40 mm × 40 mm × 0.01 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)