主要文件
GF19905925
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
NI095845
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
thermocouple wire
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 199-059-25
隔离层厚度
0.008 mm
电线长度 × 直径
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
应用
may be used as one component of a thermocouple
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)