Merck
GF19378457
foil, thickness 0.002 mm, 4 mm diameter, purity 99.9%
别名:
MG000090
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
1 mmHg ( 621 °C)
方案
99.9%
表单
foil
自燃温度
950 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 193-784-57
电阻率
4.46 μΩ-cm, 20°C
直径
4 mm
4 mm
厚度
0.002 mm
沸点
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)