方案
97%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 191-116-65
电阻率
29.6 μΩ-cm, 0°C
直径× 厚度
6 mm × 0.009 mm
沸点
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N