Merck
GF19086903
foil, thickness 0.30 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141741
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
方案
99.9%
表单
foil
自燃温度
572 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 190-869-03
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.30 mm
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)