Merck
GF19043287
foil, thickness 0.9 mm, 4 mm diameter, purity 99.5%
别名:
FE000414
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 190-432-87
電阻係數
9.71 μΩ-cm
直徑
4 mm
4 mm
厚度
0.9 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N