Key Documents
GF18951127
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 25 mm diameter
别名:
CU130240
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 189-511-27
直徑
25 mm
25 mm
厚度
0.016 mm