Merck
GF18932104
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
别名:
CR006110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cr
CAS号:
分子量:
52.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141709
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 189-321-04
電阻係數
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI 密鑰
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N