主要文件
GF18650123
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
别名:
FA140230
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 186-501-23
尺寸 × 厚度
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)