Merck
GF18533527
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99+%
别名:
CD006110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141707
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 185-335-27
电阻率
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
200 g
最大肿块尺寸
5 mm
沸点
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)