方案
≥99.6%
表单
foil
自燃温度
860 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 175-968-62
电阻率
42.0 μΩ-cm, 20°C
直径
6 mm
6 mm
厚度
0.10 mm
沸点
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg