主要文件
GF17488895
Polyhydroxybutyrate - Biopolymer
(PHB), film, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, grade research grade
别名:
BU391150
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 174-888-95
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.015 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)