Merck
GF17213958
氮化硼
sheet, thickness 1.0 mm, 13 mm diameter, condition hot-pressed
别名:
B 603175
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 172-139-58
直徑
13 mm
13 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3