Merck
GF16866670
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, min. particle size 50 micron
别名:
CO006012
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Co
CAS号:
分子量:
58.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141710
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 168-666-70
电阻率
6.24 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
最大零件尺寸
150 μm
沸点
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)