主要文件
GF16162882
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
别名:
FE010240
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (disks - as rolled)
制造商/商品名称
Goodfellow 161-628-82
尺寸 × 厚度
25 mm × 0.007 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)