主要文件
GF14395844
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 19.0mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 16.56mm inside diameter, as drawn
别名:
NI117700
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 143-958-44
长度 × 厚度
1000 mm × 1.22 mm
外径 × 内径
19.0 mm × 16.56 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)