制造商/商品名称
Goodfellow 134-229-34
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.50 mm
密度
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3