主要文件
GF12944943
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
别名:
AL017140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 129-449-43
長度 × 厚度
100 mm × 0.065 mm
外徑 × 內徑
0.74 mm × 0.61 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)