主要文件
GF12748608
碳化硼
granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
别名:
B 626300
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 127-486-08
重量
500 g
标称颗粒尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)