方案
99.2%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 119-107-43
电阻率
40 μΩ-cm, 20°C
长度
0.5 m
直径
1.0 mm
沸点
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg