主要文件
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
别名:
CU060551
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 116-481-45
尺寸
150 × 150 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)