主要文件
GF10871658
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
200mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
别名:
AD057150
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 108-716-58
长度 × 厚度
200 mm × 0.25 mm
外径 × 内径
2.1 mm × 1.6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)