主要文件
GF10669642
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
1000mm rod, 14mm diameter
别名:
AL297940
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 106-696-42
长度 × 直径
1000 mm × 14 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)