方案
≥99.99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 086-053-68
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.014 mm
沸点
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2