主要文件
GF08502746
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
别名:
NI020205
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 085-027-46
尺寸 × 厚度
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)