主要文件
GF08435909
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
别名:
CU050240
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
foil (as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 084-359-09
尺寸 × 厚度
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)