表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 083-287-97
长度
5 m
线圈宽度
315 mm
厚度
0.006 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3